Learn More
6,7-dihidroxicumarina (esculetina), TRC
Código de producto. 30383039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383039 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30383039 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4469401G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esculetin
CAS 305-01-1
Fórmula molecular C9 H6 O4
Cantidad 1 g
Sinónimo 6,7-Dihydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Esculetin, 6,7-Dihydroxy-2-benzopyrone, 6,7-Dihydroxycoumarin, Aesculetin, Asculetine, Cichorigenin, Cichoriin aglycon, Esculetol, Esculin aglycon, NSC 26428
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6O4/c10-6-3-5-1-2-9(12)13-8(5)4-7(6)11/h1-4,10-11H
SMILES Oc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
Nombre IUPAC 6,7-dihidroxicromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 178.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0266