Learn More
6,7-dihidroxicumarina (esculetina), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Esculetin |
| CAS | 305-01-1 |
| Fórmula molecular | C9 H6 O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 6,7-Dihydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Esculetin, 6,7-Dihydroxy-2-benzopyrone, 6,7-Dihydroxycoumarin, Aesculetin, Asculetine, Cichorigenin, Cichoriin aglycon, Esculetol, Esculin aglycon, NSC 26428 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6O4/c10-6-3-5-1-2-9(12)13-8(5)4-7(6)11/h1-4,10-11H |
| SMILES | Oc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O |
| Nombre IUPAC | 6,7-dihidroxicromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 178.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0266 |