Learn More
6,7-dihidroxi-4-metilcumarina, TRC
Código de producto. 30384490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384490 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30384490 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4796235G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylesculetin
CAS 529-84-0
Fórmula molecular C10 H8 O4
Cantidad 5 g
Sinónimo 6,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 6,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, 4-Methylaesculetin, Methylesculetin
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O4/c1-5-2-10(13)14-9-4-8(12)7(11)3-6(5)9/h2-4,11-12H,1H3
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O)c(O)cc12
Nombre IUPAC 6,7-dihidroxi-4-metil-cromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 192.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0423