Learn More
6,7-Dihidroxi-4-metilcumarina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473874 100 g 100 g
11453874 5 g 5 g
11463874 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473874 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11902.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 529-84-0 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 529-84-0
Fórmula molecular C10H8O4
Peso molecular (g/mol) 192.17
Número MDL MFCD00006859
Clave InChI KVOJTUXGYQVLAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylesculetin, 6,7-dihydroxy-4-methylcoumarin, methylesculetin, 6,7-dihydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, 4-methylaesculetin, 4-methylesculetol, 4-methyl-6,7-dihydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 6,7-dihydroxy-4-methyl, coumarin, 6,7-dihydroxy-4-methyl, 6,7-dihydroxy-4-methyl-2h-benzopyran-2-one
PubChem CID 5319502
Nombre IUPAC 6,7-dihidroxi-4-metilcroman-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C12)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Punto de fusión ∼275°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 162550
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza 97%