Learn More
6,7-Dihidroxi-3,4-dihidroisoquinolina, 98 %, ACROS Organics™
Product Code. 10257550 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10257550 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10257550 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 277830010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material 6, 7-Dihydroxy-3, 4-dihydroisoquinoline
Nombre de nota 98%
CAS 4602-83-9
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 244.0°C to 248.0°C
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H9NO2
Número MDL MFCD00143490
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,4-dihydroisoquinoline-6,7-diol, 6,7-dihydroxy-3,4-dihydroisoquinoline, 6,7-isoquinolinediol, 3,4-dihydro
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in hot methanol,soluble in hot chloroform-methanol (1:1)
Clave InChI WQFVTSPRATYMNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNC=C2C1=CC(=O)C(=C2)O
Nombre IUPAC 7-hidroxi-3,4-dihidro-2H-isoquinolin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 163.18
PubChem CID 5922170
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o copos
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 6,7-Dihydroxy-3,4-dihydroisoquinoline
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.