Learn More
6,7-Dihidrotieno[3,2-c]piridina, TRC
Código de producto. 30373718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30373718 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30373718 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD449880100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dihydrothieno[3,2-c]pyridine
CAS 107112-93-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7H7NS
Cantidad 100 mg
Sinónimo 6,7-Dihydro[3,2-c]thienopyridine, Clopidogrel Related Compound
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NS/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6/h2,4-5H,1,3H2
SMILES C1CN=CC2=C1SC=C2
Peso molecular (g/mol) 137.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0299
Porcentaje de pureza >95