Learn More
6,7-dihidrotieno[3,2-c]-piridin-4(5H)-ona, Mikromol™
Descripción
6,7-Dihidrotieno[3,2-c]-piridin-4(5H)-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,7-Dihydrothieno[3,2-c]-pyridin-4(5H)-one |
| CAS | 68559-60-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 6,7-Dihydrothieno[3,2-c]-pyridin-4(5H)-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H7 N O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ticlopidine Hydrochloride Imp. B (EP), Ticlopidine Imp. B (EP), Ticlopidine USP Related Compound A, Ticlopidine USP RC A, 6,7-Dihydrothieno[3,2-c]-pyridin-4(5H)-one, Ticlopidine Related Compound A, Ticlopidine Hydrochloride Impurity B, Ticlopidine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NOS/c9-7-5-2-4-10-6(5)1-3-8-7/h2,4H,1,3H2,(H,8,9) |
| SMILES | O=C1NCCc2sccc12 |
| Nombre IUPAC | 6,7-dihidro-5H-tieno[3,2-c]piridin-4-ona |
| Mostrar más |