Learn More
6,7-Dihidrociclopenta[4,5]pirrolo[3,2-b]piridin-8(5H)-ona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15419005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15419005 250 mg 250 miligramos
15409005 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15419005 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35321.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 6,7-dihidrociclopenta[4,5]pirrolo[3,2-b]piridin-8(5H)-ona se utiliza como producto intermedio en síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1421263-65-1
Fórmula molecular C10H8N2O
Peso molecular (g/mol) 172.19
Número MDL MFCD22988925
Clave InChI AMETXLSIVXCORJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6,7-dihydrocyclopenta 4,5 pyrrolo 3,2-b pyridin-8 5h-one, 7,12-diazatricyclo 6.4.0.0 2 ,? dodeca-1 12 ,2 6 ,8,10-tetraen-3-one
PubChem CID 73995189
Nombre IUPAC 6,7-dihidro-5H-ciclopenta[2,3]pirrolo[2,4-b]piridin-8-ona
SMILES O=C1CCC2=C1C1=NC=CC=C1N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dihydrocyclopenta[4,5]pyrrolo[3,2-b]pyridin-8(5H)-one
Color Verde
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido