Learn More
6,7-Dihidrocanrenona, TRC
Código de producto. 17929849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17929849 10 mg 10 miligramos
18042730 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17929849 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44872010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 976-70-5
Fórmula molecular C22 H30 O3
Peso molecular (g/mol) 342.47
Sinónimo Pregn-4-ene-21-carboxylic acid, 17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, (17α)-, 17α-Pregn-4-ene-21-carboxylic acid, 17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone (6CI,7CI,8CI), 17β-Hydroxy-3-oxopregn-4-en-21-carboxylic acid γ-lactone, 3-(3-Oxo-17β-hydroxy-4-androsten-17-yl)propionic acid γ-lactone, 3-(3-Oxo-17β-hydroxyandrost-4-en-17α-yl)propiolactone, 3'-(3-Oxo-17β-hydroxyandrost-4-en-17α-yl)-propionic acid lactone, 6,7-Dihydrocanrenone, SC 5233, (2′R)-3′,4′-Dihydro-5′H-spiro[androst-4-ene-17,2′-furan]-3,5′-dione, Aldone
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimetilspiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fentranto-17,5'-oxolano]-2',3-dione
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]45CCC(=O)O5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dihydrocanrenone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30O3/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21)12-8-19(24)25-22/h13,16-18H,3-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.2195