Learn More
6,7-Dihydrobenzo[b]tiofen-4-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446698 2 g 2 g
15456698 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60220.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13414-95-4 | C8H8OS | 152.211 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs and is also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Además, se utiliza en medicina.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13414-95-4
Fórmula molecular C8H8OS
Peso molecular (g/mol) 152.211
Número MDL MFCD00005861
Clave InChI GJEKNELSXNSYAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6,7-dihydro-4-benzo b thiophenone, 6,7-dihydro-5h-benzo b thiophen-4-one, 6,7-dihydrobenzo b thiophen-4 5h-one, 4-keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 6,7-dihydrobenzo b thiophen-4-one, benzo b thiophen-4 5h-one, 6,7-dihydro, 6,7-dihydro-1-benzothiophen-4 5h-one, 4,5,6,7-tetrahydrothionaphthen-4-one, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 4,5,6,7-tetrahydro-4-benzothiophenone
PubChem CID 83418
Nombre IUPAC 6,7-dihidro-5H-1-benzotiofeno-4-ona
SMILES C1CC2=C(C=CS2)C(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one
Punto de fusión 38°C to 40°C
Punto de ebullición 120°C
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5895
Cantidad 2 g
Beilstein 112276
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.21
Porcentaje de pureza 98%