Learn More
6,7-Dihidroacenafto[5,6-cd]piran-1,3-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,7-Dihydroacenaphtho[5,6-cd]pyran-1,3-dione |
| CAS | 5699-00-3 |
| Fórmula molecular | C14H8O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5,6-Acenaphthenedicarboxylic Anhydride, Acenaphthalic Anhydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8O3/c15-13-9-5-3-7-1-2-8-4-6-10(14(16)17-13)12(9)11(7)8/h3-6H,1-2H2 |
| SMILES | O=C(C1=C2C(C3=CC=C24)=C(CC3)C=C1)OC4=O |
| Nombre IUPAC | 6,7-dihidroindeno[6,7,1-def]isocromeno-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 224.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.05 |