Learn More
6,7-Dihidro-9-hidroxi-6-oxo-5H-pirido[3,2-b]azepina-8-carboxílico Éster de Etílico, TRC
Código de producto. 30376260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30376260 100 mg
1 options
Código de producto. 30376260 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD449143100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dihydro-9-hydroxy-6-oxo-5H-pyrido[3,2-b]azepine-8-carboxylic acid ethyl ester
CAS 676596-62-6
Fórmula molecular C12 H12 N2 O4
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2O4/c1-2-18-12(17)7-6-9(15)14-8-4-3-5-13-10(8)11(7)16/h3-5,16H,2,6H2,1H3,(H,14,15)
SMILES CCOC(=O)C1=C(O)c2ncccc2NC(=O)C1
Nombre IUPAC Etil 9-hidroxi-6-oxo-5,7-dihidropirido[3,2-b]azepina-8-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 248.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0797