Learn More
Cloruro de 6,7-dihidro-6-mercapto-5H-pirazolo[1,2-a][1,2,4]-triazolio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,7-Dihydro-6-mercapto-5H-pyrazolo[1,2-a][1,2,4]-triazolium Chloride |
| CAS | 153851-71-9 |
| Fórmula molecular | C5H7N3S • HCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Biapenem Impurity 29 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3S.ClH/c9-5-1-7-3-6-4-8(7)2-5;/h3-5H,1-2H2;1H |
| SMILES | C1C(C[N+]2=CN=CN12)[S-].Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 177.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.01 |