Learn More
6,7-Dihidro-5H-pirrolo[3,4-d]diclorhidrato de pirimidina, 95 %, Acros Organics™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (Argentometry) |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.06 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride, 95%
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.