Learn More
6,7-Dihidro-5H-pirrol[3,4-b]diclorhidrato de piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15234794 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15234794 1 g Frasco de vidrio 1 g
15224794 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15234794 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449900010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 147740-02-1 | C7H8N2·2ClH | 193.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 147740-02-1
Fórmula molecular C7H8N2·2ClH
Peso molecular (g/mol) 193.08
Clave InChI FZBCVKVGLQRBHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochloride, 5h,6h,7h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine 2hcl, 5h-pyrrolo 3,4-b pyridine, 6,7-dihydro-, dihydrochloride, pubchem18111, acmc-1c7fx, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihcl, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochlor, 5,7-dihydro-6h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochloride
PubChem CID 23503616
Nombre IUPAC 6,7-dihidro-5H-pirrol[3,4-b]piridina; diclorhidrato
SMILES C1C2=C(CN1)N=CC=C2.Cl.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine dihydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.08
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement