Learn More
6,7-Dihidro-5H-ciclopenta-4,5-tieno[2,3-d]pirimidina-4-tiol, 96 %, Alfa Aesar™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 6,7-Dihydro-5H-cyclopenta-4,5-thieno[2,3-d]pyrimidine-4-thiol |
| Punto de fusión | 251°C to 254°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Nombre IUPAC | 7-tia-9,11-diazatriciclo[6.4.0.0²,⁶]dodeca-1(8),2(6),9-trieno-12-tiona |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.31 |
| Porcentaje de pureza | 96% |