Learn More
(6,7-Dihidro-4H-tieno[3,2-c]piran-4-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10193864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10193864 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10133824 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10193864 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC61114DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 63932-26-3
Fórmula molecular C8H11NOS
Peso molecular (g/mol) 169.242
Número MDL MFCD08690319
Clave InChI NMVKUIFBCHQTHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4h,6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-ylmethanamine, 6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methylamine, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-methanamine,6,7-dihydro, 6,7-dihydro-4h-thieno-3,2-c pyran-4-ylmethyl amine, 6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine, 1-4h,6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine, 4h,6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine, 6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-ylmethylamine, 1-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine
PubChem CID 12225896
Nombre IUPAC 6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piran-4-ilmetanamina
SMILES C1COC(C2=C1SC=C2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6, 7-Dihydro-4H-thieno[3, 2-c]pyran-4-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.25
Porcentaje de pureza 97%