Learn More
(6,7-Dihidro-4H-tieno[3,2-c]piran-4-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10133824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10133824 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10193864 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10133824 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC61114CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 63932-26-3
Fórmula molecular C8H11NOS
Peso molecular (g/mol) 169.242
Número MDL MFCD08690319
Clave InChI NMVKUIFBCHQTHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4h,6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-ylmethanamine, 6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methylamine, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-methanamine,6,7-dihydro, 6,7-dihydro-4h-thieno-3,2-c pyran-4-ylmethyl amine, 6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine, 1-4h,6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine, 4h,6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine, 6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-ylmethylamine, 1-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine
PubChem CID 12225896
Nombre IUPAC 6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piran-4-ilmetanamina
SMILES C1COC(C2=C1SC=C2)CN
Specifications
Nombre del producto químico o material (6, 7-Dihydro-4H-thieno[3, 2-c]pyran-4-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.25
Porcentaje de pureza 97%