Learn More
Acetato de 6,7-didehidronoretisterona, Mikromol™
Código de producto. 30459105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459105 4 x 25 mg -
30050686 25 mg 25 miligramos
30049649 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459105 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0219.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acetato de 6,7-didehidronoretisterona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Didehydronorethisterone Acetate
CAS 106765-04-2
Nombres de analitos o componentes 6,7-Didehydronorethisterone Acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H26 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 6,7-Didehydronorethisterone Acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,5,7,13,17-20H,6,8-12H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-3-oxo-1,2,8,9,10,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] acetato
Peso molecular (g/mol) 338.44
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.1882 g/mol