Learn More
Acetato de 6,7-didehidronoretisterona, Mikromol™
Descripción
Acetato de 6,7-didehidronoretisterona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,7-Didehydronorethisterone Acetate |
| CAS | 106765-04-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 6,7-Didehydronorethisterone Acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H26 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 6,7-Didehydronorethisterone Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,5,7,13,17-20H,6,8-12H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-3-oxo-1,2,8,9,10,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Mostrar más |