Learn More
6,7-didehidrocortisona-21-acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 21-(Acetyloxy)-17-hydroxy-pregna-4,6-diene-3,11,20-trione |
| CAS | 2435-02-1 |
| Fórmula molecular | C23 H28 O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 21-(Acetyloxy)-17-hydroxy-pregna-4,6-diene-3,11,20-trione, 2-((8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-Hydroxy-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-2,3,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h4-5,10,16-17,20,28H,6-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21?,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CCC4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(8S,9S,13S,14S,17R)-17-hidroxi-10,13-dimetil-3,11-dioxo-1,2,8,9,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxo-etilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 400.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.1886 |