Learn More
6,7-Dicloro-Hidroxicloroquina, TRC
Código de producto. 30379258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30379258 10 mg 10 miligramos
30375167 25 mg 25 miligramos
30378851 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30379258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43253010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2054859-04-8
Fórmula molecular C18H25Cl2N3O
Peso molecular (g/mol) 370.32
Sinónimo 2-((4-((6,7-Dichloroquinolin-4-yl)amino)pentyl)(ethyl)amino)ethanol
SMILES CCN(CCO)CCCC(NC1=C2C=C(Cl)C(Cl)=CC2=NC=C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dichloro Hydroxychloroquine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25Cl2N3O/c1-3-23(9-10-24)8-4-5-13(2)22-17-6-7-21-18-12-16(20)15(19)11-14(17)18/h6-7,11-13,24H,3-5,8-10H2,1-2H3,(H,21,22)