Learn More
6,7-dicloro-1-tetralona, TRC
Código de producto. 30376495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376495 500 mg
30368962 50 mg
30377113 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376495 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD439878500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25095-57-2
Fórmula molecular C10H8OCl2
Peso molecular (g/mol) 215.08
SMILES Clc1cc2CCCC(=O)c2cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dichloro-1-tetralone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8Cl2O/c11-8-4-6-2-1-3-10(13)7(6)5-9(8)12/h4-5H,1-3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.9952