Learn More
Éster etílico del ácido 6,7-dicloro-1-etil-1,4-dihidro-4-oxo-3-quinolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,7-Dichloro-1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 122224-56-0 |
| Fórmula molecular | C14H13Cl2NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ethyl 6,7-Dichloro-1-ethyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13Cl2NO3/c1-3-17-7-9(14(19)20-4-2)13(18)8-5-10(15)11(16)6-12(8)17/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN(CC)c2cc(Cl)c(Cl)cc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 6,7-dicloro-1-etil-4-oxoquinolina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 314.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.0272 |