Learn More
Éster etílico del ácido 6,7-dicloro-1,4-dihidro-4-oxo-3-quinolincarboxílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 6,7-Dichloro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 122224-58-2 |
| Fórmula molecular | C12H9Cl2NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ethyl 6,7-Dichloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9Cl2NO3/c1-2-18-12(17)7-5-15-10-4-9(14)8(13)3-6(10)11(7)16/h3-5H,2H2,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CNc2cc(Cl)c(Cl)cc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 6,7-dicloro-4-oxo-1H-quinolina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 286.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.9959 |