Learn More
6,7-dibromo-2-naftalenocarbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,7-Dibromo-2-naphthalenecarbonitrile |
| CAS | 139914-16-2 |
| Fórmula molecular | C19 H26 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H26N2O/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(22-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)21-20/h4,6,11,15-17H,3,5,7-10,20H2,1-2H3/b21-18+/t15-,16+,17+,19-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc2[C@@H]3CC[C@@]4(C)[C@H](CC/C/4=N\N)[C@@H]3CCc2c1 |
| Nombre IUPAC | (E)-[(8R,9R,13S,14R)-3-metoxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-ilideno]hidrazina |
| Peso molecular (g/mol) | 298.423 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.205 |