Learn More
6,7-Desmetileno Drospirenona, TRC
Código de producto. 30138233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138233 2.5 mg 2.50 miligramo
30137573 10 mg 10 miligramos
30009915 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138233 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2310402.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67372-68-3
Fórmula molecular C23 H30 O3
Peso molecular (g/mol) 354.48
Sinónimo (15α,16α,17α)-15,16-dihydro-17-hydroxy-3-oxo-3'H-cyclopropa[15,16]pregna-4,15-diene-21-carboxylic acid γ-lactone, 15β,16β-Methylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, 17β-Hydroxy-15β,16β-methylene-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21-carboxylic acid γ-lactone, 3-oxo-15α,16α-dihydro-3′H-cyclopropa[15,16]-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone (6,7-desmethylenedrospirenone), Drospirenone Imp. A (EP)
SMILES O=C1CC[C@]2(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)[C@@]5(OC(CC5)=O)[C@@H](C6)[C@@H]6[C@@]4([H])[C@]3([H])CCC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Demethylene Drospirenone
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30O3/c1-21-8-5-14(24)11-13(21)3-4-15-17(21)6-9-22(2)20(15)16-12-18(16)23(22)10-7-19(25)26-23/h11,15-18,20H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16-,17+,18+,20-,21+,22+,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.2195