Learn More
6,7-Desmetileno-6,7-dehidro Drospirenona, TRC
Código de producto. 30134279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134279 10 mg 10 miligramos
30134132 100 mg 100 miligramos
30012114 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134279 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23103010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67372-69-4
Fórmula molecular C23 H28 O3
Peso molecular (g/mol) 352.47
Sinónimo (15α,16α,17α)-15,16-dihydro-17-hydroxy-3-oxo-3'H-Cyclopropa[15,16]pregna-4,6,15-triene-21-carboxylic acid γ-lactone, 17β-Hydroxy-15β,16β-methylene-3-oxo-17α-pregna-4,6-diene-21-carboxylic acid γ-lactone, Drospirenone Imp. D (EP), 3'H-Cyclopropa[15,16]pregna-4,6,15-triene-21-carboxylic acid, 15,16-dihydro-17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, (15α,16α,17α)-
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1C=C[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3[C@@H]5C[C@@H]5[C@@]46CCC(=O)O6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material delta6-Drospirenone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28O3/c1-21-8-5-14(24)11-13(21)3-4-15-17(21)6-9-22(2)20(15)16-12-18(16)23(22)10-7-19(25)26-23/h3-4,11,15-18,20H,5-10,12H2,1-2H3/t15-,16-,17+,18+,20-,21+,22+,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.2038