Learn More
6(7)-Norgestrel deshidro, TRC
Código de producto. 30007372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007372 5 mg 5 miligramos
30010929 10 mg 10 miligramos
30003280 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007372 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2299205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51087-61-7
Fórmula molecular C21H26O2
Peso molecular (g/mol) 310.43
Sinónimo 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one, Levonorgestrel Imp. M (Pharmeuropa), Delta6-Levonorgestrel, 6,7-Didehydrolevonorgestrel
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-etil-17-etil-17-hidroxi-1,2,8,9,10,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=CC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (delta 6-Levonorgestrel; 6,7-Didehydrolevonorgestrel)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,5,7,13,16-19,23H,3,6,8-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1933
Porcentaje de pureza >95%