Learn More
6,7-Deshidroestraditol, TRC
Código de producto. 30179746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179746 100 mg 100 miligramos
30180181 5 mg 5 miligramos
30179894 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179746 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD229620100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7291-41-0
Fórmula molecular C18 H22 O2
Peso molecular (g/mol) 270.37
Sinónimo Estra-1,3,5(10),6-tetraene-3,17-beta-diol, 6-Dehydroestradiol, Estra-1,3,5(10)-6-tetraen-3,17-beta-diol, NSC 57430, delta-6,7-Estradiol, 6,7-Didehydroestradiol
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-8,9,11,12,14,15,16,17-octahidrociclopenta[a]fenarrona-3,17-diol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=Cc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5(10),6-estratetraen-3,17beta-diol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h2-5,10,14-17,19-20H,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.162
Porcentaje de pureza >95%