Learn More
6,7-Dehidro-17alfa-acetoxi Progesterona, TRC
Código de producto. 30012324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012324 25 mg 25 miligramos
30004243 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012324 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22909025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 425-51-4
Fórmula molecular C23H30O4
Peso molecular (g/mol) 370.48
Sinónimo Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-, Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-hydroxy-, acetate (6CI,8CI), 17-(Acetyloxy)pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-Acetoxypregna-4,6-diene-3,20-dione, 17α-Acetoxypregn-4,6-diene-3,20-dione, 17α-Acetoxypregna-4,6-diene-3,20-dione, 17α-Hydroxy-6-dehydroprogesterone acetate, 6-Dehydro-17α-acetoxyprogesterone, Melengestro acetate, NSC 77897, Pregna-4,6-dien-17-ol-3,20-dione acetate, δ6-Dehydro-17α-acetoxyprogesterone, 6,7-Didehydro-17α-acetoxyprogesterone
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dehydro-17a-acetoxy Progesterone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30O4/c1-14(24)23(27-15(2)25)12-9-20-18-6-5-16-13-17(26)7-10-21(16,3)19(18)8-11-22(20,23)4/h5-6,13,18-20H,7-12H2,1-4H3/t18-,19+,20+,21+,22+,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.2144