Learn More
6,7-bis(2-metoxietoxi)-4-quinazolinamina, Mikromol™
Código de producto. 17930736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17930736 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17930736 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3297.180025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6,7-bis(2-metoxietoxi)-4-quinazolinamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine
CAS 1417161-98-8
Nombres de analitos o componentes 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H19 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Quinazolinamine, 6,7-bis(2-methoxyethoxy)-, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N3O4/c1-18-3-5-20-12-7-10-11(16-9-17-14(10)15)8-13(12)21-6-4-19-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H2,15,16,17)
SMILES COCCOc1cc2ncnc(N)c2cc1OCCOC
Nombre IUPAC 6,7-bis(2-metoxietoxi)quinazolin-4-amina
Peso molecular (g/mol) 293.3184
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1376 g/mol