Learn More
6,7-bis(2-metoxietoxi)-4-(1-metiletoxi)quinazolina, Mikromol™
Código de producto. 17900576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17900576 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17900576 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3297.160025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6,7-bis(2-metoxietoxi)-4-(1-metiletoxi)quinazolina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-isopropoxyquinazoline
CAS 1683583-39-2
Nombres de analitos o componentes 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-isopropoxyquinazoline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17H24N2O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Isopropoxy-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline, Quinazoline, 6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-(1-methylethoxy)-
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24N2O5/c1-12(2)24-17-13-9-15(22-7-5-20-3)16(23-8-6-21-4)10-14(13)18-11-19-17/h9-12H,5-8H2,1-4H3
SMILES COCCOc1cc2ncnc(OC(C)C)c2cc1OCCOC
Nombre IUPAC 6,7-bis(2-metoxietoxi)-4-propan-2-iloxiquinazolina
Peso molecular (g/mol) 336.38
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.1685 g/mol