Learn More
6,7-bis(2-metoxietoxi)-3,4-dihidroquinazolin-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,7-bis(2-Methoxyethoxy)-3,4-dihydroquinazolin-4-one |
| CAS | 179688-29-0 |
| Fórmula molecular | C14 H18 N2 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4(3H)-Quinazolinone, 4(1H)-Quinazolinone, 6,7-bis(2-methoxyethoxy)- (9CI), 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4(3H)-quinazolinone, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4(3H)-one, 6,7-Di(2-methoxyethoxy)-3,4-dihydroquinazolin-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N2O5/c1-18-3-5-20-12-7-10-11(15-9-16-14(10)17)8-13(12)21-6-4-19-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,15,16,17) |
| SMILES | COCCOc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OCCOC |
| Nombre IUPAC | 6,7-bis(2-metoxietoxi)-3H-quinazolin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 294.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.1216 |