Learn More
Clorhidrato de 6,7-bis(2-cloroetoxi)-N-(3-etinilfenil)-4-quinazolinamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,7-Bis(2-chloroethoxy)-N-(3-ethynylphenyl)-4-quinazolinamin |
| CAS | 183320-00-5 |
| Fórmula molecular | C20 H17 Cl2 N3 O2 . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Quinazolinamine, 6,7-bis(2-chloroethoxy)-N-(3-ethynylphenyl)-, hydrochloride (1:1), 4-Quinazolinamine, 6,7-bis(2-chloroethoxy)-N-(3-ethynylphenyl)-, monohydrochloride (9CI), 6,7-Bis(2-chloroethoxy)-N-(3-ethynylphenyl)-4-quinazolinamine hydrochloride, 6,7-Bis(O-desmethoxyethyl)-6,7-bis(O-chloroethyl) erlotinib hydrochloride, 6,7-Bis(O-desmethoxyethyl)-6,7-bis(O-chloroethyl)erlotinib hydrochloride, 6,7-chloroethyl erlotinib hydrochloride, 6,7-Bis(2-chloroethoxy)-N-(3-ethynylphenyl) quinazolin-4-amine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H17Cl2N3O2.ClH/c1-2-14-4-3-5-15(10-14)25-20-16-11-18(26-8-6-21)19(27-9-7-22)12-17(16)23-13-24-20;/h1,3-5,10-13H,6-9H2,(H,23,24,25);1H |
| SMILES | Cl.ClCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(c3)C#C)c2cc1OCCCl |
| Nombre IUPAC | 6,7-bis(2-cloroetoxi)-N-(3-etinilfenil)quinazolin-4-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 438.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 437.0465 |