Learn More
6,7,8,9-Tetrahydro Carvedilol, TRC
Código de producto. 30424698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424698 10 mg
30409743 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30424698 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29335010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246820-73-4
Fórmula molecular C24 H30 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 410.51
Sinónimo 1-[2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamino]-3-(6,7,8,9-tetrahydro-5H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol
Nombre IUPAC 1-[2-(2-metaxifenoxi)etilamino]-3-(6,7,8,9-tetrahidro-5H-carbazol-4-iloxi)propano-2-ol
SMILES COc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3[nH]c4CCCCc4c23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7,8,9-Tetrahydro Carvedilol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h4-6,9-12,17,25-27H,2-3,7-8,13-16H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.2206