Learn More
Ácido acético 6,7,8,9-tetrahidro-5H-benzociclohepten-5-ol-4-ilideno
Código de producto. 15450327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
15450327 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15450327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63941.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Antagonista del receptor de gamma-hidroxibutirato (GHB)
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-benzocycloheptene-5-ol-4-ylidene acetic acid
CAS 131733-92-1
Punto de fusión 141°C to 143°C
Color Blanco
Fórmula molecular C13H14NaO3
Número MDL MFCD11046018
Cantidad 100 mg
Sinónimo NCS 382 sodium salt
Clave InChI KFWUMDCKKIIQQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC2=CC=CC=C2C(C(=CC(=O)O)C1)O.[Na]
Nombre IUPAC Ácido 2-(5-hidroxi-5,7,8,9-tetrahidrobenzo[7]anulen-6-ilideno)acético;sodio
Peso molecular (g/mol) 241.242
PubChem CID 131846738
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.23
Forma física Polvo