Learn More
6,6'-Oxybis-2-naftalenosulfónico Ácido >Sódico 90%, TRC
Código de producto. 17941745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17941745 100 mg 100 miligramos
17940615 50 mg 50 miligramos
17932405 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17941745 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO867500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61551-82-4
Fórmula molecular C20 H12 O7 S2 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 474.41
Sinónimo 6,6'-oxybis-2-naphthalenesulfonic acid disodium salt (9CI), Disodium 6,6'-oxybis(2-naphthalenesulfonate)
Nombre IUPAC disodio; 6-(6-sulfonatonaftalen-2-il)oxinaftaleno-2-sulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2cc(Oc3ccc4cc(ccc4c3)S(=O)(=O)[O-])ccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disodium 6,6'-Oxybis(2-naphthalenesulfonate)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H14O7S2.2Na/c21-28(22,23)19-7-3-13-9-17(5-1-15(13)11-19)27-18-6-2-16-12-20(29(24,25)26)8-4-14(16)10-18;;/h1-12H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.982
Porcentaje de pureza >95%