Learn More
6,6'-Metilenobis[(3RS)-9-metil-3-[(2-metil-1H-imidazol-1-il)metil]-1,2,3,9-tetrahidro-4H-carbazol-4-ona], Mikromol™
Descripción
6,6'-Metilenobis[(3RS)-9-metil-3-[(2-metil-1H-imidazol-1-il)metil]-1,2,3,9-tetrahidro-4H-carbazol-4-ona]
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,6'-Methylenebis[(3RS)-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one] |
| CAS | 1076198-52-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 6,6'-Methylenebis[(3RS)-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one] |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C37 H38 N6 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. B (EP), Ondansetron Imp. B (EP), 6,6'-Methylenebis[(3RS)-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one], Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Impurity B, Ondansetron Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H38N6O2/c1-22-38-13-15-42(22)20-26-7-11-32-34(36(26)44)28-18-24(5-9-30(28)40(32)3)17-25-6-10-31-29(19-25)35-33(41(31)4)12-8-27(37(35)45)21-43-16-14-39-23(43)2/h5-6,9-10,13-16,18-19,26-27H,7-8,11-12,17,20-21H2,1-4H3 |
| SMILES | Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4cc(Cc5ccc6c(c5)c7C(=O)C(Cn8ccnc8C)CCc7n6C)ccc4n3C |
| Nombre IUPAC | 9-metil-3-[(2-metilimidazol-1-il)metil]-6-[[9-metil-6-[(2-metilimidazol-1-il)metil]-5-oxo-7,8-dihidro-6H-carbazol-3-il]metil]-2,3-dihidro-1H-carbazol-4-ona |
| Mostrar más |