Learn More
6,6'-Metilenobis(2-(terc-butil)-4-etilfenol), TRC
Código de producto. 30467230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467230 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30467230 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM304448500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,6'-Methylenebis(2-(tert-butyl)-4-ethylphenol)
CAS 88-24-4
Fórmula molecular C25 H36 O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Phenol','2,2'-methylenebis[6-tert-butyl-4-ethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,2'-Methylenebis[6-(1,1-dimethylethyl)-4-ethylphenol], 2,2-Methylenebis(4-ethyl-6-t-butylphenol), 2,2-Methylenebis(4-ethyl-6-tert-butylphenol), 2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-4-ethylphenol), 2,2'-Methylenebis[4-ethyl-6-tert-butylphenol], 2,2'-Methylidene bis-4-ethyl-6-tert-butylphenol), AO 425, AW 500, Agidol 7, Antage W 500, Antioxidant 425, Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-ethylphenyl)methane, Bis(3-tert-butyl-5-ethyl-2-hydroxyphenyl)methane, Chemanox 22, Cyanox 425, MEB, NS 5, NSC 7782, Nocrac NS 5, Nonflex EBP, Plastanox 425, Swanox 425, Yoshinox 425
Fórmula InChI InChI=1S/C25H36O2/c1-9-16-11-18(22(26)20(13-16)24(3,4)5)15-19-12-17(10-2)14-21(23(19)27)25(6,7)8/h11-14,26-27H,9-10,15H2,1-8H3
SMILES CCc1cc(Cc2cc(CC)cc(c2O)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2-terc-butil-6-[(3-terc-butil-5-etil-2-hidroxifenil)metil]-4-etilfenol
Peso molecular (g/mol) 368.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.2715