Learn More
6,6-Dimetil-5,7-dioxaspiro[2.5]octano-4,8-diona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318336 5 g 5 g
11308336 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15571.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 5617-70-9 | Molecular Formula: C8H10O4 | Molecular Weight: 170.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5617-70-9
Fórmula molecular C8H10O4
Peso molecular (g/mol) 170.16
Número MDL MFCD00042796
Clave InChI AXJVPXNVESYGDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6,6-dimethyl-5,7-dioxaspiro 2.5 octane-4,8-dione, cycl-isopropylidene cyclopropane-1,1-dicarboxylate, 5,7-dioxaspiro 2.5 octane-4,8-dione, 6,6-dimethyl, 5,7-dioxaspiro 2.5 octane-4,8-dione,6,6-dimethyl, 6,6-dimethyl-5,7-dioxaspiro 2,5 octane-4,8-dione, acmc-1az6b, isopropylidene cyclopropane-1,1-dicarboxylate, cyclic isopropylidene 1,1-cyclopropanedicarboxylate
PubChem CID 79720
Nombre IUPAC 6,6-dimetil-5,7-dioxaspiro[2.5]octano-4,8-diona
SMILES CC1(C)OC(=O)C2(CC2)C(=O)O1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
Punto de fusión 63°C to 66°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1241835
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.17
Porcentaje de pureza 99%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.