Learn More
6,6-Dimetil-5,7-dioxaspiro[2.5]octano-4,8-diona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione |
| Punto de fusión | 63°C to 66°C |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 1241835 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.17 |
| Porcentaje de pureza | 99% |