Learn More
6,6-Dimetil-5,7-dioxaspiro[2.5]octan-4,8-diona, TRC
Código de producto. 30371780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371780 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30371780 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47141525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octan-4,8-dione
CAS 5617-70-9
Fórmula molecular C8H10O4
Cantidad 25 g
Sinónimo 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid Cyclic Isopropylidene Ester, 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid Cyclic 1-Methylethylidene Ester, 2,2-Propanediol Cyclic 1,1-Cyclopropanedicarboxylate, 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O4/c1-7(2)11-5(9)8(3-4-8)6(10)12-7/h3-4H2,1-2H3
SMILES CC1(C)OC(=O)C2(CC2)C(=O)O1
Nombre IUPAC 6,6-dimetil-5,7-dioxaspiro[2.5]octano-4,8-diona
Peso molecular (g/mol) 170.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0579