Learn More
6,6-Dimetil-2-propil-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]-3,6-dihidro-4H-furo[3,4-d]imidazol-4-ona, Mikromol™
Código de producto. 30458679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458679 4 x 25 mg -
30040551 25 mg 25 miligramos
17958934 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458679 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1317.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6,6-Dimetil-2-propil-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]-3,6-dihidro-4H-furo[3,4-d]imidazol-4-ona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-{[2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-4,4-dimethyl-2-propyl-1H-furo[3,4-d]imidazol-6(4H)-one
CAS 849206-43-5
Nombres de analitos o componentes 1-{[2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-4,4-dimethyl-2-propyl-1H-furo[3,4-d]imidazol-6(4H)-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H24 N6 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 6,6-Dimethyl-2-propyl-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-3,6-dihydro-4H-furo[3,4-d]imidazol-4-one, Olmesartan Medoxomil Imp. B (EP), 4H-Furo[3,4-d]imidazol-4-one, 3,6-dihydro-6,6-dimethyl-2-propyl-3-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 4H-Furo[3,4-d]imidazol-4-one, 3,6-dihydro-6,6-dimethyl-2-propyl-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI), 1-{[2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-4,4-dimethyl-2-propyl-1H-furo[3,4-d]imidazol-6(4H)-one, Olmesartan Medoxomil RC A (USP), Olmesartan Medoxomil Related Compound A, Olmesartan Medoxomil Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C24H24N6O2/c1-4-7-19-25-21-20(23(31)32-24(21,2)3)30(19)14-15-10-12-16(13-11-15)17-8-5-6-9-18(17)22-26-28-29-27-22/h5-6,8-13H,4,7,14H2,1-3H3,(H,26,27,28,29)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCc1nc2c(C(=O)OC2(C)C)n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5
Nombre IUPAC 6,6-dimetil-2-propil-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]furo[3,4-d]imidazol-4-ona
Peso molecular (g/mol) 428.49
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.1961 g/mol