Learn More
6,6'-dimetil-2,2'-dipiridilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 17760649 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17760649 5 g 5 g
17750649 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17760649 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469310050
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Vector alfa DIMETHYLDIPYRIDYL
Nombre del producto químico o material 6,6 '-Dimethyl-2,2 '-dipyridyl
CAS 4411-80-7
Punto de fusión 86°C to 96°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12 H12 N2
Número MDL 00059776
Cantidad 5 g
Sinónimo 6,6 '-Bi-2-picoline
Peso molecular (g/mol) 184.24
Forma física Crystalline Powder and/or Chunks