Learn More
6,6-dimetil-1-hept-2-eno-4-inal, Mikromol™
Código de producto. 17978694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17978694 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17978694 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0696.010100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6,6-dimetil-1-hept-2-eno-4-inal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynal
CAS 138139-82-9
Nombres de analitos o componentes (E)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynal
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C9 H12 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (E)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynal (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O/c1-9(2,3)7-5-4-6-8-10/h4,6,8H,1-3H3/b6-4+
SMILES CC(C)(C)C#C\C=C\C=O
Nombre IUPAC (E)-6,6-dimetilhept-2-en-4-inal
Peso molecular (g/mol) 136.19
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0888 g/mol