Learn More
6,6'-Dimetoxi-2,2'-binaftaleno, TRC
Código de producto. 30379309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379309 25 mg
30381730 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30379309 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46136525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29619-45-2
Fórmula molecular C22 H18 O2
Peso molecular (g/mol) 314.38
Sinónimo 6,6'-Dimethoxy-2,2'-binaphthalenyl, Nabumetone Imp. F (EP)
Nombre IUPAC 2-metaxi-6-(6-metaxinaftalena-2-il)naftaleno
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)c3ccc4cc(OC)ccc4c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,6'-Dimethoxy-2,2'-binaphthalenyl
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18O2/c1-23-21-9-7-17-11-15(3-5-19(17)13-21)16-4-6-20-14-22(24-2)10-8-18(20)12-16/h3-14H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1307