Learn More
6,6'-dibromoíndigo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,6'-Dibromoindigo |
| CAS | 19201-53-7 |
| Fórmula molecular | C16 H8 Br2 N2 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (6CI) 6,6'-Dibromoindigotin, (7CI,8CI) 6,6'-Dibromo[δ2,2'-Biindoline]-3,3'-dione, 6-Bromo-2-(6-bromo-1,3-dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one, 6,6'-Dibromoindigotin, C.I. 75800, C.I. Natural Violet 1, Murex Purple, Purple of the Ancients, Royal Purple, Tyrian Purple |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H8Br2N2O2/c17-7-1-3-9-11(5-7)19-13(15(9)21)14-16(22)10-4-2-8(18)6-12(10)20-14/h1-6,19,21H |
| SMILES | Oc1c([nH]c2cc(Br)ccc12)C3=Nc4cc(Br)ccc4C3=O |
| Nombre IUPAC | 6-bromo-2-(6-bromo-3-hidroxi-1H-indol-2-il)indol-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 420.055 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 417.895 |