Learn More
Éster Metílico N-Bentílico del Ácido 6-[6-6-(Carboxiamino)hexanamido, TRC
Código de producto. 30011720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011720 500 mg 500 miligramos
30005662 1 g 1 g
30010291 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC177788500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25580-88-5
Fórmula molecular C21 H32 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 392.489
Sinónimo 6-[[1-Oxo-6-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]hexyl]amino]-hexanoic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC Hexanoato de metilo 6-[6-(fenilmetoxicarbonilamino)hexanoilamino
SMILES COC(=O)CCCCCNC(=O)CCCCCNC(=O)OCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-[6-(Carboxyamino)hexanamido]-hexanoic Acid N-Benzyl Methyl Ester
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H32N2O5/c1-27-20(25)14-8-4-9-15-22-19(24)13-7-3-10-16-23-21(26)28-17-18-11-5-2-6-12-18/h2,5-6,11-12H,3-4,7-10,13-17H2,1H3,(H,22,24)(H,23,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.231