Learn More
Ácido 6-[(6-aminohexil)amino]-6-oxo-hexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-[(6-Aminohexyl)amino]-6-oxo-hexanoic Acid |
| CAS | 5136-16-3 |
| Fórmula molecular | C12H24N2O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Hexanoic acid, 6-[(6-aminohexyl)amino]-6-oxo-, Valeric acid, 5-[(6-aminohexyl)carbamoyl]- (6CI,7CI,8CI), 6-[(6-Aminohexyl)amino]-6-oxohexanoic acid |
| SMILES | NCCCCCCNC(=O)CCCCC(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 244.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.1787 |